Merck
ENA360887299
Enamine
1-(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)azepane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.71
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)azepane
Inchi Code
1S/C10H15ClN4O/c1-16-10-13-8(11)12-9(14-10)15-6-4-2-3-5-7-15/h2-7H2,1H3
InChI Key
ZPOUBOWHTULFLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98730
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)