Merck
ENA360887277
Enamine
3-chloro-N,N-dipentylpropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.81
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-N,N-dipentylpropanamide
Inchi Code
1S/C13H26ClNO/c1-3-5-7-11-15(12-8-6-4-2)13(16)9-10-14/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
CPGRSOKARZSRRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98662
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98662