Merck
ENA360887222
Enamine
2-(4-fluorophenyl)ethene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
Iupac Name
(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13(10,11)12/h1-6H,(H2,10,11,12)/b6-5+
InChI Key
MGTWJCHMMFWKPV-AATRIKPKSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)