Merck
ENA360886695
Enamine
1-[2-(propan-2-yloxy)ethanesulfonyl]piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.34
MDL番号:
Iupac Name
1-[(2-isopropoxyethyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C9H20N2O3S/c1-9(2)14-7-8-15(12,13)11-5-3-10-4-6-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
CTHKWQWDLKZLBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96662
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96662
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)