Merck
ENA346975080
Enamine
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)pyridine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C13H9BrN2O/c1-9-4-5-12(11(14)7-9)17-13-10(8-15)3-2-6-16-13/h2-7H,1H3
InChI Key
OSUWSVFZDVOKPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95763
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95763