Merck
ENA346974789
Enamine
4-methyl-2-(5-methyloxolan-2-yl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.29
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-2-(5-methyltetrahydro-2-furanyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-8-5-6-12-10(7-8)11-4-3-9(2)13-11/h8-12H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
CKEHXIUOLOMRFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96946
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96946
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)