Merck
ENA346974709
Enamine
2-methyl-2-(piperazin-1-yl)propanamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.7
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(1-piperazinyl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.ClH/c1-8(2,7(9)12)11-5-3-10-4-6-11;/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12);1H
InChI Key
GRKXNARTRXFMQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95561
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95561