Merck
ENA346974702
Enamine
1-[3-(2-chloroethyl)-4-hydroxyphenyl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-(2-chloroethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7(12)8-2-3-10(13)9(6-8)4-5-11/h2-3,6,13H,4-5H2,1H3
InChI Key
HNOCBJJXTMURPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95369
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95369
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)