Merck
ENA341296631
Enamine
3-isothiocyanato-2,3-dihydro-1lambda6-thiophene-1,1-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
Iupac Name
3-isothiocyanato-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H5NO2S2/c7-10(8)2-1-5(3-10)6-4-9/h1-2,5H,3H2
InChI Key
FDGVAEUKGZDPCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93920
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)