Merck
ENA341296365
Enamine
ethyl 2-[(4-aminophenyl)formamido]propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-[(4-aminobenzoyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-3-17-12(16)8(2)14-11(15)9-4-6-10(13)7-5-9/h4-8H,3,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
KBCCMMJEFVLUSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93270
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93270