Merck
ENA341296358
Enamine
2-hydroxyethane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.58
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxyethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2H5ClO3S/c3-7(5,6)2-1-4/h4H,1-2H2
InChI Key
LRMHQHUZLWXMEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93233
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93233