Merck
ENA341296069
Enamine
4-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.17
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c11-9(12)10(13,14)5-17-7-3-1-6(2-4-7)8(15)16/h1-4,9H,5H2,(H,15,16)
InChI Key
TZPDZECSXKPAGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92770