Merck
ENA341295921
Enamine
2-[2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-5-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.29
MDL番号:
Iupac Name
[2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-5-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3S/c1-16-9-4-2-8(3-5-9)12-13-7-10(17-12)6-11(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
VNQJSQJJUBFDEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92622
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92622