Merck
ENA341295351
Enamine
1-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-3-(propan-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.33
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)-3-isopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O4S/c1-7(2)10-9(11(14)15)5-13(12-10)8-3-4-18(16,17)6-8/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
ATWMNCALXMMFFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92019
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92019
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)