Merck
ENA341295332
Enamine
4,5-dihydrofuran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.1
MDL番号:
mp
117-120
Iupac Name
4,5-dihydro-2-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h2H,1,3H2,(H,6,7)
InChI Key
NFTOEHBFQROATQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91966
Melting Point
117-120
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91966