Merck
ENA341295089
Enamine
4-(4-ethoxyphenoxy)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.34
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-ethoxyphenoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO4S/c1-2-18-11-3-5-12(6-4-11)19-13-7-9-14(10-8-13)20(15,16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H2,15,16,17)
InChI Key
IXSZMQSJWIOGDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91441
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91441