Merck
ENA341294269
Enamine
(5-cyano-2-fluorophenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
Iupac Name
(5-cyano-2-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2S/c9-8-2-1-6(4-10)3-7(8)5-14(11,12)13/h1-3H,5H2,(H2,11,12,13)
InChI Key
AAMQNTXZFWRPCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89828
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89828