Merck
ENA341291895
Enamine
2-({5-ethyl-6-methyl-4-oxo-1H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl}methoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.32
MDL番号:
Iupac Name
{[(E)-(5-ethyl-6-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-ylidene)methyl]oxy}acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O4S/c1-3-7-6(2)19-12-10(7)11(17)13-8(14-12)4-18-5-9(15)16/h4,14H,3,5H2,1-2H3,(H,13,17)(H,15,16)
InChI Key
NYNKUVHXMUKUPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87158