Merck
ENA341291239
Enamine
3-[4-(1,3-dioxolan-2-yl)oxan-4-yl]propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
Iupac Name
3-[4-(1,3-dioxolan-2-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c12-5-1-2-11(3-6-13-7-4-11)10-14-8-9-15-10/h10H,1-9,12H2
InChI Key
DJTIHWKRYPQMAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86399
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86399