Merck
ENA341290841
Enamine
N,1-dimethylpiperidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.22
MDL番号:
Iupac Name
N,1-dimethyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-8-7-4-3-5-9(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
KGECUXOREWNBGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)