Merck
ENA341290536
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-{2-phenyl-2H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-yl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
325.29
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 2-phenyl-2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazol-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H14F3N3O2/c16-15(17,18)9-23-14(22)19-13-11-7-4-8-12(11)20-21(13)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,19,22)
InChI Key
RUTIRWZKWMCJIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56699
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56699