Merck
ENA336956374
Enamine
3-[(piperidin-4-yl)amino]-1lambda6-thiolane-1,1-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.32
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O2S/c12-14(13)6-3-9(7-14)11-8-1-4-10-5-2-8/h8-11H,1-7H2
InChI Key
WITUPXDSKABGCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83983
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83983
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)