Merck
ENA336955935
Enamine
4-phenylmethanesulfonylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.31
MDL番号:
mp
270-273
Iupac Name
4-(benzylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4S/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)19(17,18)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI Key
PCISPSYBKMGNFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84661
Melting Point
270-273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84661
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)