Merck
ENA336955922
Enamine
tricyclo[5.2.1.0,2,6]decan-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.25
MDL番号:
Iupac Name
(3aR,4S,5R,7S,7aR)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-amine
Inchi Code
1S/C10H17N/c11-10-5-6-4-9(10)8-3-1-2-7(6)8/h6-10H,1-5,11H2
InChI Key
CRGOACNDJXEJHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57761
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57761