Merck
ENA336955830
Enamine
butyl 2-chloropropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.63
MDL番号:
Iupac Name
butyl 2-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C7H13ClO2/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
KATNUXHENWPMQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84367
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84367