Merck
ENA336955704
Enamine
2-chloro-1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.64
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10ClFO/c1-6-3-8(9(13)5-11)4-7(2)10(6)12/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI Key
JOYMXRQJCIZXRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84947
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84947