Merck
ENA333559450
Enamine
4-(4-methoxyphenoxy)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(4-methoxyphenoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO4S/c1-17-10-2-4-11(5-3-10)18-12-6-8-13(9-7-12)19(14,15)16/h2-9H,1H3,(H2,14,15,16)
InChI Key
IFCYQEUNOAFRTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)