Merck
ENA333559102
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazole-5-amido)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.24
MDL番号:
Iupac Name
3-{[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11N3O3/c1-15-10(5-6-13-15)11(16)14-9-4-2-3-8(7-9)12(17)18/h2-7H,1H3,(H,14,16)(H,17,18)
InChI Key
MHTFCEMVYRGTMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83652
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83652