Merck
ENA333559084
Enamine
3,4-dibromo-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.88
MDL番号:
mp
254-255
Iupac Name
3,4-dibromo-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H2Br2N2O2/c5-1-2(4(9)10)7-8-3(1)6/h(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
VUGCSLXZCWWBBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83634
Melting Point
254-255
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83634