Merck
ENA333558984
Enamine
3-[(3-bromophenoxy)methyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.14
MDL番号:
Iupac Name
3-[(3-bromophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11BrO3/c15-12-5-2-6-13(8-12)18-9-10-3-1-4-11(7-10)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI Key
AAHNOGQOOXVFDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83532
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83532
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)