Merck
ENA333558725
Enamine
2-(cyclopropylamino)-3-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.22
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]alanine
Inchi Code
1S/C10H12F3N3O2/c11-10(12,13)8-3-4-16(15-8)5-7(9(17)18)14-6-1-2-6/h3-4,6-7,14H,1-2,5H2,(H,17,18)
InChI Key
CHAMDBWLJCIPIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83044
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83044