Merck
ENA333557560
Enamine
methyl(pent-4-en-1-yl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
99.18
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-N-(4-pentenyl)amine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-3-4-5-6-7-2/h3,7H,1,4-6H2,2H3
InChI Key
SQULHOYRZBAPJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81607