Merck
ENA333557482
Enamine
3,4-dihydronaphthalene-2-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.27
MDL番号:
mp
142-143
Iupac Name
3,4-dihydro-2-naphthalenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,7H,5-6H2,(H2,11,12,13)
InChI Key
HNARYJMYPMJFET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59796
Melting Point
142-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59796
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)