Merck
ENA332673186
Enamine
1-(adamantan-1-yl)butane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.31
mp
53-56
Iupac Name
1-(1-adamantyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C14H20O2/c1-9(15)2-13(16)14-6-10-3-11(7-14)5-12(4-10)8-14/h10-12H,2-8H2,1H3
InChI Key
WXIPGNOIXHPGGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80500
Melting Point
53-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80500
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)