Merck
ENA332672453
Enamine
2-methanesulfonylbenzene-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
mp
65-66
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)benzenethiol
Inchi Code
1S/C7H8O2S2/c1-11(8,9)7-5-3-2-4-6(7)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
ZLOGESSJTFSWKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79698
Melting Point
65-66
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79698