Merck
ENA332672312
Enamine
4-bromo-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.48
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H2BrClN2O2S/c4-2-3(7-1-6-2)10(5,8)9/h1H,(H,6,7)
InChI Key
UEQKJPPYEUGWQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79501
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79501