Merck
ENA321766136
Enamine
methyl 3-{[(benzyloxy)carbonyl](methyl)amino}-2-methylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.31
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-[[(benzyloxy)carbonyl](methyl)amino]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-11(13(16)18-3)9-15(2)14(17)19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,9-10H2,1-3H3
InChI Key
CVTXPRJTGUJKJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79064
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)