Merck
ENA321765845
Enamine
cyclopropyl(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl(1H-tetraazol-5-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C5H9N5/c6-4(3-1-2-3)5-7-9-10-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8,9,10)
InChI Key
HOMUDZHZFXJWRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78352
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78352