Merck
ENA321764623
Enamine
1-(3-chlorophenyl)piperidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.63
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)-3-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15ClN2.2ClH/c12-9-3-1-5-11(7-9)14-6-2-4-10(13)8-14;;/h1,3,5,7,10H,2,4,6,8,13H2;2*1H
InChI Key
ZCARDIFNANADBQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77347