Merck
ENA321764385
Enamine
3-(thiolan-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.26
MDL番号:
Iupac Name
3-tetrahydro-2-thienylpyridine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
InChI Key
UNDZTSGXNXEERW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76170
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76170