Merck
ENA321762467
Enamine
1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
mp
149-151
Iupac Name
1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-5-4-7(8(10)11)6(2)9(5)3/h4H,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16845
Melting Point
149-151
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16845