Merck
ENA321761955
Enamine
3-(ethylsulfanyl)azepane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.3
MDL番号:
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)azepane
Inchi Code
1S/C8H17NS/c1-2-10-8-5-3-4-6-9-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI Key
RJVUDYKKQNLPNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)