Merck
ENA313839013
Enamine
2-chloro-N-{2-[(1-cyanopropan-2-yl)sulfanyl]phenyl}acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.77
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-{2-[(2-cyano-1-methylethyl)sulfanyl]phenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C12H13ClN2OS/c1-9(6-7-14)17-11-5-3-2-4-10(11)15-12(16)8-13/h2-5,9H,6,8H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
MTHFTOSIFISKGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72790
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72790