Merck
ENA311760638
Enamine
2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)formamido]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.61
MDL番号:
Iupac Name
[(2-chloro-6-fluorobenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClFNO3/c10-5-2-1-3-6(11)8(5)9(15)12-4-7(13)14/h1-3H,4H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
ZFEUSPILIYJEFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72163