Merck
ENA311759847
Enamine
2-(2-chlorobenzamido)thiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.72
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2-chlorobenzoyl)amino]-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8ClNO3S/c13-9-4-2-1-3-7(9)10(15)14-11-8(12(16)17)5-6-18-11/h1-6H,(H,14,15)(H,16,17)
InChI Key
BNTLBVJHMYXNAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71419
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71419
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)