Merck
ENA311759391
Enamine
2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.29
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-10(8-13)14-7-6-11-4-2-3-5-12(11)9-14/h2-5,10H,6-9,13H2,1H3
InChI Key
UJWSUHSIWKEFHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57776
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57776