Merck
ENA308584057
Enamine
1,7-dichloroheptan-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.08
MDL番号:
Iupac Name
1,7-dichloro-4-heptanone
Inchi Code
1S/C7H12Cl2O/c8-5-1-3-7(10)4-2-6-9/h1-6H2
InChI Key
SCKUIKDAPAUGBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68917