Merck
ENA308583986
Enamine
3,3,3-trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.18
MDL番号:
mp
41-42
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)9(14)6-10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
GOFCPSIUECQOSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68823
Melting Point
41-42
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68823