Merck
ENA308583492
Enamine
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.3
MDL番号:
Iupac Name
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7N3S2/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2
InChI Key
XQYYWSFSSCBHGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)