Merck
ENA300791112
Enamine
3-butanoyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.26
MDL番号:
mp
116-117
Iupac Name
3-butyryl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3S/c1-2-3-7(10)9-5-13-4-6(9)8(11)12/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
MFGCZLZGUBTUTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66340
Melting Point
116-117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66340
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)